07-1352
Anti-acetyl STAT5B (Lys701) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Signal transducer and activator of transcription 5B
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys701)
Informações sobre genes
human ... STAT5B(6777)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected STAT5B in modified and non modified peptides of acetylated and non-acetylated STAT5B protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Modified and non modified peptides of acetylated and non-acetylated STAT5B protein
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1