07-1231
Anti-Notch1 Antibody, Intracellular
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Neurogenic locus notch homolog protein 1 precursor, Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), Notch 1, Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Translocation-associated notch protein TAN-1, Neurogenic locus notch homolog pro
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOTCH1(4851)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Immunohistochemistry(paraffin):
Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining IGF-1 With Epitope Retrieval: Lipoma.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected NOTCH1, intracellular (Cleaved form) on 10 μg of HeLa lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2