07-806
Anti-phospho-c-Kit (Tyr568/Tyr570) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
KIT, CD117, PBT, SCFR, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr568/pTyr570)
Informações sobre genes
human ... KIT(3815)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2