06-1365
Anti-SRp40 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
serine/arginine-rich splicing factor 5, Pre-mRNA-splicing factor SRP40, Delayed-early protein HRS, SR splicing factor 5, splicing factor, arginine/serine-rich 5
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SRSF5(6430)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
A representative lot was used by an independent laboratory in IP. (Jiang, K., et al. (2009). Endocrinology. 150(5):2087-2097.)
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected SRp40 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1