Documentos Principais
05-938
Sigma-Aldrich
Anti-ORC6 Antibody, clone 3A4
clone 3A4, Upstate®, from rat
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ORC6(23594)
Especificidade
ORC6
Imunogênio
Full-length human origin recognition complex 6 (ORC6). Clone 3A4.
Aplicação
Anti-ORC6 Antibody, clone 3A4 is a high quality Rat Monoclonal Antibody for the detection of ORC6 & has been validated in ChIP & WB.
Qualidade
Routinely evaluated by immunoblot.
Descrição-alvo
30kDa A non specific protein was also detected at Mr 120kDa
forma física
Format: Purified
Nota de análise
Control
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Complex protein-DNA dynamics at the latent origin of DNA replication of Epstein-Barr virus.
Ritzi, Marion, et al.
Journal of Cell Science, 116, 3971-3984 (2003)
Aparna Palakodeti et al.
Human molecular genetics, 19(1), 99-110 (2009-10-10)
Chromosomal common fragile sites (CFSs) are genetically unstable regions of the genome that are induced by conditions that impair DNA replication. In this report, we show that treatment with the DNA polymerase inhibitor, aphidicolin (APH), slows the replication rate throughout