Documentos Principais
05-878
Sigma-Aldrich
Anti-Protein C Antibody, clone GMA-093
clone GMA-093, Upstate®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GMA-093, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PROC(5624)
Especificidade
Protein C
Imunogênio
Purified human Protein C
Aplicação
Anti-Protein C Antibody, clone GMA-093 detects level of Protein C & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualidade
routinely evaluated by immunoblot on human Protein C
Descrição-alvo
non-reduced, Mr 62kDa, reduced , Mr 41kDa
forma física
DEAE purified
Format: Purified
Armazenamento e estabilidade
stable 2 years at -20°C from date of shipment
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Sandeep Kumar et al.
Frontiers in neuroscience, 14, 554094-554094 (2020-10-20)
The organization of the anterior forebrain pathway (AFP) of songbirds important for context-dependent singing is similar to that of cortical basal ganglia loops (CBG) in mammals, which underlie motor behaviors including vocalization. Since different components of the AFP express high