Documentos Principais
05-799
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid β (Aβ)x-40 Antibody, clone 11A5-B10
ascites fluid, clone 11A5-B10, Upstate®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11A5-B10, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Especificidade
Amyloid βx-40 polypeptide
Imunogênio
peptide corresponding to amino acids 34-40 of human Amyloid βx-40 peptide
Aplicação
Detect Amyloid β (Aβ)x-40 using this Anti-Amyloid β (Aβ)x-40 Antibody, clone 11A5-B10 validated for use in WB, IH.
Qualidade
routinely evaluated by immunoblot on of synthetic Amyloid βx-40 polypeptide
Descrição-alvo
~4.5kDa
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Céline Vrancx et al.
Molecular neurobiology, 58(12), 6647-6669 (2021-10-06)
The β-amyloid peptide (Aβ) is found as amyloid fibrils in senile plaques, a typical hallmark of Alzheimer's disease (AD). However, intermediate soluble oligomers of Aβ are now recognized as initiators of the pathogenic cascade leading to AD. Studies using recombinant