05-672
Anti-dimethyl-Histone H4 (Lys20) Antibody, clone 6G7/H4
clone 6G7/H4, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
H4K20me2, Histone H4 (di methyl K20)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6G7/H4, monoclonal
reatividade de espécies
human, bovine, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Lys20)
Informações sobre genes
bovine ... H4C1(617905)
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2