05-389-AF647
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 23A8, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1, Cell migration-inducing gene 5 protein, Ras-like protein TC25, p21-Rac1, Rac1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
23A8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAC1(5879)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Rac1 in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2