05-1527
Anti-eIF4A3 Antibody, clone 3F1
clone 3 F 1, from mouse
Sinônimo(s):
ATP-dependent RNA helicase DDX48, ATP-dependent RNA helicase eIF4A-3, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 48, DEAD box protein 48, Eukaryotic initiation factor 4A-like NUK-34, Eukaryotic translation initiation factor 4A isoform 3, Nuclear matrix prote
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3 F 1, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EIF4A3(9775)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: Reported by independent laboratory using representative lot.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected eIF4A3 on 10 µg in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1