05-1320-M
Anti-EED Antibody, clone AA19
ascites fluid, from mouse
Sinônimo(s):
WD protein associating with integrin cytoplasmic tails 1, embryonic ectoderm development
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EED(8726)
mouse ... Eed(13626)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis & Cancer
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:5,000 of this lot detected EED on 15 μg/mL of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
A431 Cell Lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1