05-1116
Anti-VEGF Antibody, clone CH-10
clone CH-10, from mouse, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor, vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor isoform VEGF165
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CH-10, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VEGFA(7422)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this antibody detected VEGF on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2