Documentos Principais
05-1113
Sigma-Aldrich
Anti-Harmartin (TSC1) Antibody
ascites fluid, from mouse
Sinônimo(s):
Tuberous sclerosis 1 protein, tuberous sclerosis 1, tumor suppressor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TSC1(7248)
Descrição geral
Harmartin is the gene product of tuberous sclerosis-1 (TSC1). It is thought to have a tumor suppression function and also augments the expression of the TSC2 product tuberin by inhibiting its ubiquitination.
Especificidade
This antibody recognizes Harmartin
Imunogênio
Recombinant protein from human Harmartin
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Harmartin in human skin tissue, melanocytes.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
This Anti-Harmartin (TSC1) Antibody is validated for use in WB, IH(P) for the detection of Harmartin (TSC1).
Qualidade
Evaluated by Western Blot in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Harmartin in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
Approx. 160 kDa
Ligação
Replaces: 04-426
forma física
Ascites fluid. Liquid. Contains no preservative.
Unpurified ascites fluid
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Nota de análise
Control
NIH/3T3 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1