04-857
Anti-phospho-Src family (Tyr416) Antibody, clone 2N8, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 2N8, Upstate®
Sinônimo(s):
Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src, Proto-oncogene c-Src, pp60c-src, p60-Src
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2N8, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr416)
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cytoskeletal Signaling
A 1:1000 dilution of this lot detected phospho-c-Src in RIPA lysates from COS cells transfected with active Src (Cat # 21-115) (Figure A).
Immunoprecipitation:
A previous lot detected endogenous phospho-c-Src immunoprecipitated from NIH/3T3 RIPA lysates with anti-Src, clone GD11 agarose beads (Cat # 16-186) (Figure B).
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
RIPA cell lysate
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1