04-841
Anti-ROKα/ROCK-II Antibody, clone A9W4, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone A9W4, from rabbit
Sinônimo(s):
RhoA-binding kinase 2, Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 2, Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase II, p150 ROK-alpha, p164 ROCK-2, ROCK-II, ROKalpha, Rock2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A9W4, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse, bovine
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Rock2(25537)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
4 μL of a previous lot immunoprecipitated ROKα/ROCK-II from 500 μg of PC-12 lysate.
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:500-1:5000 dilution of this antibody detected ROKα/ROCK-II in RIPA lysates from PC-12 cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
RIPA lysates from PC-12 cells
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1