04-823
Anti-phospho-GluR1 (Ser831) Antibody, clone N453, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone N453, Upstate®
Sinônimo(s):
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N453, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, chicken, human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer831)
Informações sobre genes
human ... GRIA1(2890)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:1,000-1:4,000 dilution of this lot detected phosphorylated GluR1 from a rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144).
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Nota de análise
Rat brain
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1