04-767
Anti-CREB Antibody, clone NL904, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone NL904, Upstate®
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NL904, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CREB1(1385)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. It is suggested product be sub-aliquoted to avoid repeated freeze / thaw cycles.
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1