04-294
Anti-phosho-erbB2/Her2 (Tyr1112) Antibody, clone 19G5
clone 19G5, Upstate®, from mouse
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
19G5, monoclonal
reatividade de espécies
canine, rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1112)
Informações sobre genes
human ... ERBB2(2064)
mouse ... Erbb2(13866)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Includes EGF treated SKOV-3 lysate as a positive control