04-1585
Anti-IL-18 Antibody, clone 12E7.1
clone 12E7.1, from mouse
Sinônimo(s):
interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor), IL-1 gamma, IFN-gamma-inducing factor, iboctadekin, interleukin-18, Interleukin-1 gamma, Iboctadekin, Interferon gamma-inducing factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12E7.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL18(3606)
mouse ... Il18(16173)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: 1:250 from a previous lot detected IL-18 in inflamed skin and normal human spleen tissues.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 g of this antibody detected IL-18 in mouse splenocytes.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse splenocytes
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2