04-1552
Anti-TLS Antibody, clone 1FU-1D2
ascites fluid, clone 1FU-1D2, from mouse
Sinônimo(s):
75 kDa DNA-pairing protein, FUS-CHOP fusion protein, FUS-CHOP protein fusion, Fusion gene in myxoid liposarcoma, Oncogene FUS, Oncogene TLS, Translocated in liposarcoma protein, fus-like protein, fus/tls-chop oncogene, fusion (involved in t(12, 16) in ma
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1FU-1D2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FUS(2521)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:500 dilution from a representative lot detected TLS in C2C12 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected TLS on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HepG2 cell lysate