04-1551
Anti-SMRT Antibody, clone 1SM-1E7
ascites fluid, clone 1SM-1E7, from mouse
Sinônimo(s):
CTG repeat protein 26, Silencing mediator of retinoic acid and thyroid hormone receptor, T3 receptor-associating factor, Thyroid-, retinoic-acid-receptor-associated corepressor, nuclear receptor co-repressor 2, silencing mediator for retinoid and thyroid
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1SM-1E7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCOR2(9612) , TRAC(28755)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected SMRT on 10 µg of human brain lysate.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?