Z-012
Zolpidem Phenyl-4-carboxylic acid-D4 solution
100 μg/mL in acetonitrile: water, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in acetonitrile: water
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=C(CC(N(C)C)=O)N3C=C(C)C=CC3=N2)=O
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-12-4-9-16-20-18(13-5-7-14(8-6-13)19(24)25)15(22(16)11-12)10-17(23)21(2)3/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25)/i5D,6D,7D,8D
chave InChI
FELZONDEFBLTSP-KDWZCNHSSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)