Documentos Principais
T-186
Supelco
Taxifolin
new
certified reference material, vial of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Taxifolin, (2R,3R)-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavanone, (2R,3R)-Dihydroquercetin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O7
Número CAS:
Peso molecular:
304.25
Beilstein:
5299277
Número MDL:
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
vial of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,14-19,21H/t14-,15+/m0/s1
chave InChI
CXQWRCVTCMQVQX-LSDHHAIUSA-N
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)