T-158
(-)-11-nor-9-Carboxy-Delta8-THC-D3 solution
100 μg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-Tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-3-(pentyl-5,5,5-d3)-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-carboxylic acid (ACI)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL (Degassed Methanol)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)