H-142
4-Hydroxyalprazolam solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C17H13ClN4O/c1-10-20-21-16-17(23)19-15(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(18)7-8-14(13)22(10)16/h2-9,17,23H,1H3
chave InChI
CEYGCFLPQFNPST-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)