Documentos Principais
D-121
Supelco
Diethylpropion hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (with 1% 1 M HCl; as free base), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
241.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentração
1.0 mg/mL in methanol (with 1% 1 M HCl; as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCN(CC)C(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO.ClH/c1-4-14(5-2)11(3)13(15)12-9-7-6-8-10-12;/h6-11H,4-5H2,1-3H3;1H
chave InChI
ICFXZZFWRWNZMA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Also known as diethylcathinone or amfepramone, diethylpropion is a stimulant and appetite suppressant drug of the phenethylamine, amphetamine, and cathinone chemical classes. This reference standard is applicable for use in urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)