Documentos Principais
870626P
Avanti
Azo Lyso PA
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H34N3O7P
Número CAS:
Peso molecular:
495.51
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg
pkg of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(OC[C@]([H])(O)COC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)([O-])=O.[NH4+]
chave InChI
ZIDGAEVBOOGIDF-OGEVYCCMSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870626E-5MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870626E-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)