Documentos Principais
860960M
Avanti
Trifunctional Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-Diethylaminocoumarinacarbonyl photoclick sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H48N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
608.77
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
methylene chloride solution
embalagem
package of 1 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
250 μg/mL in methylene chloride
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](NC(OCC(C(C=CC(N(CC)CC)=C1)=C1O2)=CC2=O)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCC3(N=N3)CCCC#C
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2