860819P
Avanti
20:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860819P, powder
Sinônimo(s):
N-(2′-(R)-hydroxyarachidoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860819P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860819P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C38H75NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-33-37(42)38(43)39-35(34-40)36(41)32-30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h30,32,35-37,40-42H,3-29,31,33-34H2,1-2H3,(H,39,43)/b32-30+/t35-,36+,37+/m0/s1
chave InChI
CFYLSUZUMMPFNC-PLHXSOCRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)