Key Documents
860778C
Avanti
18:0 Dibromo MG (S-isomer)
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Sinônimo(s):
1-(9,10-Dibromostearoyl)-sn-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H40Br2O4
Número CAS:
Peso molecular:
516.35
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
chloroform solution
peso molecular
516.35 g/mol
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (860778C-25MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL in chloroform (860778C-25MG)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@](O)([H])COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860778C-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3