860478P
Avanti
cis-4-methylsphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5-Nonadecene-1,4-diol, 3-amino-5-methyl-, (3R,4S,5Z)-
About This Item
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860478P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C19H39NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(2)19(22)18(20)16-21/h15,18-19,21-22H,3-14,16,20H2,1-2H3/b17-15-/t18-,19+/m0/s1
chave InChI
LMJPKTKGCMCPGM-PIIWLPLESA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)