Documentos Principais
860475P
Avanti
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3
Avanti Research - A Croda Brand 860475P, powder
Sinônimo(s):
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 (2S,3S)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H36D3NO
Número CAS:
Peso molecular:
288.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 500 μg (860475P-500ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860475P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@](O)([H])[C@](N)([H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H39NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20)17(2)19/h17-18,20H,3-16,19H2,1-2H3/t17-,18-/m0/s1/i2D3
chave InChI
YRYJJIXWWQLGGV-YTOCALDUSA-N
Descrição geral
1-deoxy-L-threo-sphinganine-d3 is a deuteriated sphinganine.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860475P-500ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)