860467P
Avanti
N-C16-desoxymethylsphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860467P, powder
Sinônimo(s):
N-palmitoyl-1-desoxymethylsphingosine (m17:1/16:0)
About This Item
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860467P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860467P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860467P
tipo de lipídio
sphingolipids
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)CNC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3