860202C
Avanti
16:0 Phosphatidylbutanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (860202C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860202C
concentração
10 mg/mL (860202C-25mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCCCC
InChI
1S/C39H77O8P.Na/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(40)44-35-37(36-46-48(42,43)45-34-9-6-3)47-39(41)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h37H,4-36H2,1-3H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t37-;/m1./s1
chave InChI
CZFXRJUSZGHONR-GKEJWYBXSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)