860103C
Avanti
18:1 Phosphatidylpropanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt)
About This Item
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (860103C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids 860103C
concentração
10 mg/mL (860103C-25mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C42H79O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41(43)47-38-40(39-49-51(45,46)48-37-6-3)50-42(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-22,40H,4-18,23-39H2,1-3H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b21-19-,22-20-;/t40-;/m1./s1
chave InChI
ZGATVCGNENIEOO-MYJLHYLNSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash