Documentos Principais
850851P
Avanti
16:0 Monomethyl PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl, powder
Sinônimo(s):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl ; 110743
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H76NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
705.99
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (850851P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850851P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)([H])[H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39-3)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h36,39H,4-35H2,1-3H3,(H,42,43)
chave InChI
QSBINWBNXWAVAK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
16:0 Monomethyl phosphoethanolamine (PE) is an alkyl phosphate derivative.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850851P-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)