850374C
Avanti
18:1 (Δ6-Cis) PC
1,2-dipetroselenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
1,2-dipetroselinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:1(6Z)/18:1(6Z))
About This Item
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850374C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850374C
concentração
10 mg/mL (850374C-25mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to generate sn-1 C18:1(Δ6-cis)- lysophosphatidylcholine (LPC) and sn-1 C18:1(Δ9-cis)-LPC standards for structural characterization of lysophosphatidylcholine (LPC) species by tandem electrospray ionization-linear ion trap-mass spectrometry (ESI-LIT-MS)
- to study the effect on α-secretase activityin SH-SY5Y membrane
- in liposome to study the effect of its acyl chain length and bond saturation on pore formation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3