840513C
Avanti
18:1 Phosphatidylethanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (840513C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840513C
concentração
10 mg/mL (840513C-25mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H77O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(42)46-37-39(38-48-50(44,45)47-6-3)49-41(43)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-22,39H,4-18,23-38H2,1-3H3,(H,44,45);/q;+1/p-1/b21-19-,22-20-;/t39-;/m1./s1
chave InChI
AHVVHDCFEFPKMN-AOEFFCPUSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)