Key Documents
810392P
Avanti
Taurocholyl-Lys-Biotin
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Taurocholyl-L-Lysine Biotin, ammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H74N6O10S2
Peso molecular:
887.20
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 x 1 mg (810392P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(N[C@H](C(NCCS(=O)([O-])=O)=O)CCCCNC(CCCC[C@@]5([H])[C@@]6([H])NC(N[C@@]6([H])CS5)=O)=O)=O.[NH4+]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810392P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3