Documentos Principais
810210P
Avanti
NBD 18:0 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810210P, powder
Sinônimo(s):
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H73N5O6
Número CAS:
Peso molecular:
744.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (810210P-100ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810210P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (810210P-100ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Ieva Vasiliauskaité-Brooks et al.
Nature, 544(7648), 120-123 (2017-03-23)
Adiponectin receptors (ADIPORs) are integral membrane proteins that control glucose and lipid metabolism by mediating, at least in part, a cellular ceramidase activity that catalyses the hydrolysis of ceramide to produce sphingosine and a free fatty acid (FFA). The crystal