810187P
Avanti
TopFluor™ PI
Avanti Research™ - A Croda Brand 810187P, powder
Sinônimo(s):
1-oleoyl-2-{6-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}hexanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810187P-50ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810187P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3