810130C
Avanti
16:0-06:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810130C
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810130C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810130C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810130C
concentração
1 mg/mL (810130C-1mg)
1 mg/mL (810130C-5mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of fluid phase fluorescent bilayers
- to prepare liposomes/small unilamellar vesicles (SUVs)
- as substrate in in vitro enzyme assay of lipoteichoic acid (LTA) synthase enzyme (LtaS) to determine the enzyme specificity
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)