710337C
Avanti
14:1 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand 710337C
Sinônimo(s):
1′,3′-bis[1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (710337C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (710337C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 710337C
concentração
10 mg/mL (710337C-25mg)
5 mg/mL (710337C-5mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
chave InChI
KMIXSFXJUMNKKR-IVOFNDPZSA-L
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)