700185M
Avanti
18:1 Chol (D7) ester
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution
Sinônimo(s):
111015
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
methylene chloride solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (700185M-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 700185M
concentração
1 mg/mL (700185M-1mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2