Z748218
Load flask for Aldrich® Kugelrohr apparatus
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
distillation apparatus, distilling apparatus, fractional distillation apparatus, glass distillation apparatus, kugelrohr apparatus, kugelrohr distillation, short path distillation apparatus, vacuum distillation apparatus
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass
single-neck
spherical
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
50 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)