Z743886
ART® SoftFit L Reload System
HLT 200L, size 200 μL, reload insert, non-sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
esterilidade
non-sterile
Características
HLT 200L
reload insert
embalagem
pkg of 5X960 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 3752-RI
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
200 μL
volume
200 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
- Free of DNase, RNase, DNA, ATP, and endotoxin.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743886-5X960EA |