Z743808
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT 1000 SoftFit, size 1000 μL, racked, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
esterilidade
sterile
Características
HLT 1000 SoftFit
racked
embalagem
pkg of 4X800 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 3581-05
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
1000 μL
volume
1000 μL
Descrição geral
Características e benefícios
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)