Z743794
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 200, size 200 μL, reload tower, non-sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
esterilidade
non-sterile
Características
ART 200
reload tower
embalagem
pkg of 5X960 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 3552-05-RT
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
200 μL
volume
200 μL
Descrição geral
Características e benefícios
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)