Z743758
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
Pure 200L, size 200 μL, hinged rack, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
esterilidade
sterile
Características
Pure 200L
hinged rack
embalagem
pkg of 5X960 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 3751-05-HR
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
200 μL
tipo de ligação
low binding surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Low-retention tips maximize accurate and complete sample delivery.
- Hinged rack design enables easy one-hand access to tips.
- Color-coded inserts facilitate quick identification of tip volume.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)