Key Documents
Z743743
ART® Low Retention Barrier Tip
ART 300, size 300 μL, reload tower, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Código UNSPSC:
41121603
NACRES:
NB.02
esterilidade
sterile
Características
ART 300
reload tower
embalagem
pkg of 5X960
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2070-05-RT
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
300 μL
Informações legais
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)